About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
p.e.
202-205 °C (lit.)
densidade
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
chave InChI
RGXUCUWVGKLACF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-Methylbenzylamine ({(3-chlorophenyl)methanamine}) has been used as a templating agent in the synthesis of amine-templated materials containing two-dimensional lithium beryllofluoride sheets of the stoichiometry [LiBeF(4)](-). It has also been used to study the chromatographic behavior of a series of substituted aniline and pyridine basic compounds on C18 bonded silica.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Lee A Gerrard et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 9(20), 4936-4942 (2003-10-17)
Four new amine-templated materials, containing two-dimensional lithium beryllofluoride sheets of the stoichiometry [LiBeF(4)](-), have been synthesised under hydrothermal and ambient pressure conditions. [LiBeF(4)][C(6)H(4)(CH(3))CH(2)NH(3)] (1), [LiBeF(4)][C(6)H(4)CH(2)NH(3)Cl] (2), [LiBeF(4)](2)[NH(3)CH(2)CH(2)CH(2)NH(3)] (3), and [LiBeF(4)][C(6)H(5)CH(2)CH(2)CH(2)NH(3)] (4) all contain well-separated anionic sheets containing two different topologies
R LoBrutto et al.
Journal of chromatography. A, 913(1-2), 173-187 (2001-05-18)
The retention of ionogenic bases in liquid chromatography is strongly dependent upon the pH of the mobile phase. Chromatographic behavior of a series of substituted aniline and pyridine basic compounds has been studied on C18 bonded silica using acetonitrile-water (10:90)