142360
4-Benzylpiperidine
99%
Sinônimo(s):
Phenyl(4-piperidyl)methane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
p.e.
279 °C (lit.)
pf
6-7 °C (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C1CC(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-5,12-13H,6-10H2
chave InChI
ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Descrição geral
Aplicação
- Antiproliferatives
- GABA uptake inhibitors
- Pyridines
- Histamine H3 antagonists
- Multipotent drugs with cholinergic and neuroprotective properties for the treatment of Alzheimer′s and neuronal vascular diseases
- Antiserotoninergic, antiplatelet, hemorheologic, antiarrythmic and antioxidant molecules via nucleophilic substitution
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?