Documentos Principais
374830
Sigma-Aldrich
1-Boc-(4-benzyl)piperazine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
276.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
71-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-11-9-17(10-12-18)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3
chave InChI
GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Boc-(4-benzyl)piperazine is an heterocyclic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)