Documentos Principais
456926
Sigma-Aldrich
1-Z-Piperazine
98%
Sinônimo(s):
1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine, 1-Cbz-Piperazine, Benzyl piperazine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
220.27
Beilstein:
179500
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
p.e.
158-161 °C/1.4 mmHg (lit.)
densidade
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCc1ccccc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C12H16N2O2/c15-12(14-8-6-13-7-9-14)16-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
chave InChI
CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Dai Nozawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(6), 2375-2385 (2007-02-03)
In the present study, we found that a novel piperazine compound, 11a, showed a moderate affinity (IC(50)=333nM) for the MC4 receptor. We developed the new type of piperazine compounds and found that mono-piperazine 11b exhibited a high-affinity (IC(50)=40.3nM) for the
Synthesis of Macrocyclic, Triazine-Based Receptor Molecules.
Lowik DWPM and Lowe CR.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(15), 2825-2839 (2001)