Documentos Principais
274879
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal
97%
Sinônimo(s):
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Beilstein:
117631
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
70-73 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
ketone
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC2(CC1)OCCO2
InChI
1S/C8H12O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h1-6H2
chave InChI
VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in a study of microwave-assisted reductive amination.
Via a novel aromatization process, this bicyclic frame can be converted into a series of 5-alkoxytryptamine derivatives including serotonin, melatonin and bufotenin
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Aldrichimica Acta, 12, 40-40 (1979)
Tetrahedron Letters, 45, 4859-4859 (2004)
Synlett, 81-81 (1994)
A mild method for the preparation of gamma-hydroxy-alpha,beta-acetylenic esters.
Shatrughan P Shahi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(19), 2525-2527 (2004-05-06)
Synthetic Communications, 24, 799-799 (1994)