Documentos Principais
225967
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Sinônimo(s):
2-Nitrobenzenemethanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
188.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
247 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
chave InChI
BASJTVIZZDEQBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Nitrobenzylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Reactant involved in synthesis of:
  • Tetrahydroisoquinolines via Heck-aza-Michael reactions
  • Aminomethylphenylamine scaffolds for factor Xa inhibition
  • Squaryliamides for mannosyltransferase inhibition
  • Fluorescent two-photon absorption benzothiadiazole dyes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)