Documentos Principais
709824
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4BrFO
Número CAS:
Peso molecular:
203.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
powder
pf
43-47 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(Br)c1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
chave InChI
PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)