Documentos Principais
226467
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenylthio)silane
97%
Sinônimo(s):
(Phenylthio)trimethylsilane, S-(Trimethylsilyl)thiophenol, Phenyl trimethylsilyl sulfide
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
182.36
Beilstein:
1905944
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
p.e.
72 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H14SSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
VJMQFIRIMMSSRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)