283134
Hexamethyldisilathiane
synthesis grade
Sinônimo(s):
(TMS)2S, HMDS, Bis(trimethylsilyl) sulfide, NSC 252160
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
qualidade
synthesis grade
índice de refração
n20/D 1.4586 (lit.)
p.e.
164 °C (lit.)
densidade
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18SSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It may also be used as a sulfur source in the following conversion:
- Amides and lactams to their corresponding sulfur analogs.
- Allyl alcohols to diallyl sulfides.
- Transition metal halides to metal sulfides.
- Aryl iodides to diaryl sulfides.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
283134-25G | 4061838451903 |
283134-12KG | 4022536025759 |
283134-1G | 4061838451897 |
283134-1ML | |
283134-3KG | |
283134-500G | 4061838451910 |
283134-5G | 4061838451934 |