Key Documents
256242
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Dioxane-2,3-diol
98%
Sinônimo(s):
trans-2,3-Dihydroxy-1,4-dioxane, Glyoxal monoethylene acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
120.10
Beilstein:
104209
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
pf
91-95 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1OCCOC1O
InChI
1S/C4H8O4/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h3-6H,1-2H2
chave InChI
YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1