grau
ACS reagent
pressão de vapor
10 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder, crystals or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lead
Impurezas
≤0.02% Insoluble matter in dilute HOAc
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L)
pf
886 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
traços de cátion
Ag: ≤5 ppm
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
cadeia de caracteres SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
chave InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system,Kidney,Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?