15338
Lead(II) oxide
puriss. p.a., ≥99.0% (KT), yellow
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10 mmHg ( 0 °C)
Nível de qualidade
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (KT)
forma
powder
Impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
cor
yellow
pH
9.9 (20 °C, 100 g/L)
pf
886 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
chave InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Lead(II) oxide is a crystalline solid, which can be prepared by decomposition of lead carbonate or by heating molten lead in the presence of air. It can be used in the synthesis of lead(II) ethanoate by reaction with ethanoic acid.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system,Kidney,Blood
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3