241547
Lead oxide
powder (red), 1-2 μm, 99%
Sinônimo(s):
Lead oxide, red, Lead(II,IV) oxide, Minium
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
99%
Formulário
powder (red)
tamanho de partícula
1-2 μm
cadeia de caracteres SMILES
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
chave InChI
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?