223883
Zinc iodide
≥98%
Sinônimo(s):
Diiodozinc, Zinc diiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
pf
445 °C (lit.)
densidade
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- As an activator to synthesize poly(vinyl methyl ether) via living cationic polymerization. ZnI2 is known to produce living vinyl ether polymerizations.
- To prepare precursor solutions for lead halide perovskite solar cells. The addition of ZnI2 leads to higher stability against environmental moisture when introduced into perovskite cells.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?