230014
Zinc iodide
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Diiodozinc, Zinc diiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
445 °C (lit.)
densidade
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- An electrolyte in Zinc-iodine redox flow batteries.
- An additive to prepare air-stable cationic lead perovskite films. The addition of ZnI2 enhances the film stability and photoluminescence without affecting the bandgap.
- As a precursor to prepare efficient, eco-friendly, and high color purity inkjet-printed blue InP/ZnS/ZnS quantum dot light-emitting diodes.
- A catalyst in promoting various chemical transformations, for example, in the direct synthesis of 2,3-Dihydroisoxazoles via a [3+2] cycloaddition reaction of the nitrones and terminal alkynes.
- An activator/initiator in living cationic polymerization reactions.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?