466360
Zinc iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Diiodozinc, Zinc diiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
445 °C (lit.)
densidade
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
466360-25G | 4061838140524 |
466360-5G | 4061832357584 |