Documentos Principais
1.08828
Supelco
Zinc iodide
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Zinc iodide, Zinc diiodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
I2Zn
Número CAS:
Peso molecular:
319.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-396-0
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.5% (complexometric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.00005% As (Arsenic)
≤0.001% Cu (Copper)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Pb (Lead)
≤0.005% Cd (Cadmium)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.1% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfates)
perda
≤1.5% loss on drying
pH
5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
625 °C/1013 hPa
pf
446 °C
solubilidade
4500 g/L
densidade
4.74 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Zn+2].[I-].[I-]
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfates): ≤ 0.1 %
Loss on drying: ≤ 1.5 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3