1.08802
Zinc acetate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Zinc acetate dihydrate
About This Item
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.5-101.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
794 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
6-7 (5% in water)
pf
237 °C
solubilidade
430 g/L
densidade
1.74 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Zn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- As a zinc precursor in the synthesis of ZnO nanowires by thermal decomposition method without any catalyst.
- As a zinc source in the synthesis of ZnO nanoparticles (zinc oxide nanoparticles) with sodium hydroxide by hydrothermal growth method.
Ligação
Nota de análise
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 6.0 - 7.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Corresponds to ACS
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3