Documentos Principais
455113
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
229.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
229.5 °C/752 mmHg (lit.)
densidade
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-8(10)5-7-9/h4-7H,1-3H3
chave InChI
UKTSSJJZFVGTCG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Enhancement in the gas permeabilities of novel polysulfones with pendant 4-trimethylsilyl-a-hydroxylbenzyl substituents.
Dai Y, et al.
Macromolecules, 36(18), 6807-6816 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
455113-1G
455113-5G4061837073595