Documentos Principais
308919
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoroanisole
96%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
205.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
89 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
chave InChI
JIQXVIJARQLCOY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromo-4-fluoroanisole was used in the synthesis of (5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Catherine N Slattery et al.
The Journal of organic chemistry, 78(12), 5955-5963 (2013-05-31)
An efficient synthetic approach leading to introduction of the hydroxymethyl group to an aryl moiety via combination of the Bouveault formylation and hydride reduction has been optimized using a rational, mechanistic-based approach. This approach enabled telescoping of the two steps