Key Documents
F4602
Sigma-Aldrich
4-Fluoroanisole
99%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
126.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
pb
157 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3