553638
4-Fluorobiphenyl
95%
Sinônimo(s):
(4-Fluorophenyl)benzene, 1-Fluoro-4-phenylbenzene, 4-Fluorbiphenyl, 4-Fluoro-1,1′-biphenyl, 4′-Fluoro-1,1′-biphenyl, 4′-Fluorobiphenyl, p-Fluorobiphenyl, p-Fluorodiphenyl
Ensaio
95%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.5200 (lit.)
pb
283-284 °C (lit.)
pf
75-79 °C (lit.)
densidade
1.288 g/mL (lit.)
grupo funcional
fluoro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
chave InChI
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?