D227
Decafluorobiphenyl
99%
Sinônimo(s):
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzene, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Decafluoro-1,1′-biphenyl, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Decafluorobiphenyl, Decafluorodiphenyl, Perfluoro-[1,1′-biphenyl], Perfluorobiphenyl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
crystals
p.e.
206 °C (lit.)
pf
68-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
chave InChI
ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?