102741
2-Fluorobiphenyl
96%
Sinônimo(s):
1-Fluoro-2-phenylbenzene, o-Fluorodiphenyl
Ensaio
96%
Formulário
solid
p.e.
248 °C (lit.)
pf
71-74 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
chave InChI
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)