494011
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
98%
Sinônimo(s):
(p-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane, 1-(p-Bromophenyl)-2-trimethylsilylacetylene, 1-Bromo-4-(2-trimethylsilylethynyl)benzene, 1-Bromo-4-(trimethylsilylethynyl)benzene, 1-Bromo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 2-(p-Bromophenyl)-1-trimethylsilylacetylene, 4-(Trimethylsilylethynyl)phenyl bromide, [(4-Bromophenyl)ethynyl]trimethylsilane, [1-(4-Bromophenyl)-2-trimethylsilyl]acetylene, [2-(4-Bromophenyl)ethynyl]trimethylsilane
Ensaio
98%
pf
61-63 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
chave InChI
RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 1-bromo-4-ethynylbenzene
- 4-(4-bromophenyl)-3-butyn-2-one
- 4-ethynyl-4′-tert-butylbiphenyl
- 1,4-bis[2-(4-bromophenyl)ethynyl]-2,5-dihexylbenzene
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?