510874
Tetraethylsilane
99%
Sinônimo(s):
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)dimethylzirconium, Dimethylbis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium, Dimethylpermethylzirconocene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4263 (lit.)
p.e.
153-154 °C (lit.)
pf
−82.5 °C (lit.)
densidade
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.