Documentos Principais
8.18026
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl azide
for synthesis
Sinônimo(s):
Trimethylsilyl azide, Azidotrimethylsilane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiN3
Número CAS:
Peso molecular:
115.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
225-078-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
300 °C
temperatura de transição
flash point 6 °C
densidade
0.87-0.88 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](N=[N+]=[N-])(C)(C)C
InChI
1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3
chave InChI
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetonitrilo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrilo