79989
Tetrabutylammonium cyanide
technical, ≥80%
Sinônimo(s):
N,N,N-tributyl-1-butanaminium cyanide
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥80%
Formulário
crystals
pf
89-92 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CN/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
KRRBFUJMQBDDPR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- For the deprotection of aliphatic thioacetate to synthesize free thiols in the presence of a protic solvent.
- In the O-TMS cyanosilylation of carbonyl compounds to synthesize cyanohydrin trimethylsilyl ethers in the presence of trimethylsilyl cyanide (TMSCN).
- For the ring expansion of β-lactams to synthesize γ-lactams through a bond cleavage of the β-lactam in the presence of acetonitrile.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?