Key Documents
235806
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzotrifluoride
97%
Sinônimo(s):
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CF3
Número CAS:
Peso molecular:
215.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
pb
173-174 °C (lit.)
pf
−13-−12 °C (lit.)
densidade
1.478 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
chave InChI
XILPLWOGHPSJBK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,4-Dichlorobenzotrifluoride has been used in the preparation of:
  • 3,4-difluorobenzotrifluoride by a KF exchange reaction
  • 2-chloro-4-trifluoromethylphenyl 4-nitrophenylether (RH-2512), potential diphenyl ether herbicide
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
New potent diphenyl ether herbicides.
R Y Yih et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 23(3), 592-593 (1975-05-01)
Aromatic fluorine chemistry. Part 1. 3, 4-Difluorobenzoic acid and derivatives via 3, 4-difluorobenzotrifluoride.
Pews RG, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 50(3), 365-370 (1990)