Documentos Principais
152250
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzotrifluoride
98%
Sinônimo(s):
2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CF3
Número CAS:
Peso molecular:
215.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.481 (lit.)
p.e.
117-118 °C (lit.)
densidade
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H
chave InChI
KALSHRGEFLVFHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Dichlorobenzotrifluoride (2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ) was one of the compounds present in Niagara River fish identified by gas-liquid chromatographic-mass spectrometry.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M P Yurawecz
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 62(1), 36-40 (1979-01-01)
Several unknown halogenated compounds were detected in Niagara River fish using a method similar to the AOAC multiresidue method for chlorinated pesticides in high-moisture foods. From gas-liquid chromatographic-mass spectrometric (GLC/MS) data and GLC retention times on 3 columns, 7 of