Documentos Principais
219371
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzotrifluoride
99%
Sinônimo(s):
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CF3
Número CAS:
Peso molecular:
164.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
101-102 °C (lit.)
densidade
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
GBOWGKOVMBDPJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Fluorobenzotrifluoride was used:
  • as fluorinated aromatic solvent to investigate electrogenerated chemiluminescence of 9,10-diphenylanthracene, rubrene and anthracene
  • used to preparae 2-nitro-5-fluorobenzotrifluoride via nitration reaction
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aromatic Fluorine Compounds. I. The Synthesis of 2, 5-and 3, 5-Difluorobenzotrifluorides1.
Finger GC and Reed FH.
Journal of the American Chemical Society, 66(11), 1972-1974 (1944)
David J Vinyard et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(37), 8529-8533 (2008-08-30)
The electrogenerated chemiluminescence (ECL) of 9,10-diphenylanthracene (DPA), rubrene, and anthracene has been studied in fluorinated aromatic solvents. Mixed annihilation ECL between aromatic luminophores and quinones was observed in solvent systems containing acetonitrile and either benzene, benzotrifluoride, 3-fluorobenzotrifluoride, or 1,3-bis(trifluoromethyl)benzene. Increases