C60600
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 4-Chloro-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, CMNT, MNT-Cl
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
222 °C (lit.)
densidade
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
chave InChI
TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C60600-1KG | |
C60600-5G | |
C60600-100G | 4061838353207 |
C60600-500G |