197017
4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
98%
Sinônimo(s):
CDNT, DNT-Cl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
50-55 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
grupo funcional
chloro
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2ClF3N2O4/c8-6-4(12(14)15)1-3(7(9,10)11)2-5(6)13(16)17/h1-2H
chave InChI
HFHAVERNVFNSHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as derivatization reagent in determination of amikacin in water samples and amino acids by HPLC
- in the synthesis of N-(2,6-dinitro-4-trifluoromethylphenyl)aniline derivatives
- in the synthesis of 4,6-dinitro-2,8-bis(trifluoromethyl)phenothiazine and isopropyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylphenyl sulfide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?