Key Documents
559520
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dinitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H2(NO2)2CF3
Número CAS:
Peso molecular:
251.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
144-149 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4F3N3O4/c8-7(9,10)3-1-4(12(14)15)6(11)5(2-3)13(16)17/h1-2H,11H2
chave InChI
VACNDKUQVLNNLD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)