Documentos Principais
642800
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H2(Br)2CN
Número CAS:
Peso molecular:
275.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
152-156 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4Br2N2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-2H,11H2
chave InChI
WLZCMGXAEXFAQA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)