405280
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
99%
Sinônimo(s):
4-Chloroanthranilonitrile, 5-Chloro-2-cyanoaniline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
157-162 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3H,10H2
chave InChI
UZHALXIAWJOLLR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 6-chloro-4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-2-(p-methoxyphenyl)-quinazoline dihydrochloride
- 7-chloro-4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-2-(p-methoxyphenyl)-quinazoline dihydrochloride
- 4,7-dichloro-2-(2-methylprop-1-enyl)-6-nitroquinazoline
- 6-chlorotacrine
- N-(2-chloro-5-cyanophenyl)-4,4,4-trifluorobutanamide
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?