Documentos Principais
642843
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
152.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
134-136 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
chave InChI
MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)