275875
4-Aminopyridine
≥99%
Sinônimo(s):
4-Pyridinamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Fampridine
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
p.e.
273 °C (lit.)
pf
155-158 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble(lit.)
DMSO: soluble(lit.)
THF: soluble(lit.)
acetone: soluble(lit.)
acetonitrile: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
isopropanol: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccncc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
chave InChI
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Grin2a(24409)
Aplicação
- A reactant to prepare pharmacologically important 4-amino-N-pyridin-4-yl-butyramide hydrochloride.
- A reactant to prepare cinnamic acid derivatives as potent cholinesterase inhibitors.
- A starting material to prepare aza analogs of batracylin, a topoisomerase II inhibitor.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
312.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
156 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
275875-1G | 4061826177662 |
275875-5G | 4061835554867 |