86614
Tetraethylammonium chloride
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Etamon chloride, TEAC, TEA chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
powder
peso molecular
165.70 g/mol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- as a pharmacological agent in electrophysiology to study its pharmacological effects on Cnidarians
- as a component in refolding buffer for protein refolding
- to puff onto isolated patches to block voltage-gated K+ (Kv3) channels and post-hoc evaluation
Características e benefícios
- Assay: ≥99.0% (AT), BioUltra, for molecular biology
- Suitable for gas chromatography (GC)
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?