86616
Tetraethylammonium chloride
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Sinônimo(s):
TEA chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for electrochemical analysis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
forma
crystals
solubilidade
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?