Key Documents
642770
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(Br)CN
Número CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
106-110 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
chave InChI
POESQIHWIIWNJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)