About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2OH
Número CAS:
Peso molecular:
148.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
69 °C/43 mmHg (lit.)
pf
30-34 °C (lit.)
densidade
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
chave InChI
IJGSULQFKYOYEU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,3,4-Trifluorophenol is an ortho-fluorinated trifluorophenol. Biodegradation and oxidative biodehalogenation of 2,3,4-trifluorophenol has been studied by 19F nuclear magnetic resonance (NMR) spectra.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
M G Boersma et al.
Applied and environmental microbiology, 64(4), 1256-1263 (1998-04-18)
A method was developed to study the biodegradation and oxidative biodehalogenation of fluorinated phenols by 19F nuclear magnetic resonance (NMR). Characterization of the 19F NMR spectra of metabolite profiles of a series of fluorophenols, converted by purified phenol hydroxylase, catechol