N27802
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
99% (GC)
Sinônimo(s):
Lamprecide, TFM
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% (GC)
forma
powder
pb
135-138 °C/0.01 mmHg (lit.)
pf
76-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)5-3-4(12)1-2-6(5)11(13)14/h1-3,12H
chave InChI
ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA2(760)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?