Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.4875 (lit.)
p.e.
197-198 °C
pf
25-28 °C (lit.)
densidade
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
chave InChI
BNBRIFIJRKJGEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- poly(cyanoaryl ethers) via silyl-method
- 2-dimethylamino-6-fluorobenzamide
- phenolphthalein-modified polyarylene ether nitrile copolymers
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?