02799
Tetramethylammonium sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Bis(tetramethylammonium) sulfate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
powder
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.04
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C4H12N.H2O4S/c3*1-5(2,3)4/h2*1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
KJFVITRRNTVAPC-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Separation of Gd-humic complexes and Gd-based magnetic resonance imaging contrast agent in river water with QAE-Sephadex A-25 for the fractionation analysis.: This study highlights the application of Tetramethylammonium sulfate in the separation of gadolinium complexes from river water using QAE-Sephadex A-25. The research demonstrates the effectiveness of this approach in environmental analytical chemistry, providing insights into the behavior and fate of contrast agents in natural water systems (Matsumiya et al., 2014).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?