E0774
Erythromycin
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Erythromycin A
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D -78 to --71°
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Modo de ação
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
chave InChI
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , MLNR(2862)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antimicrobial Spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Atenção
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?