BP906
Pyrazinamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Pyrazinecarboxamide, Pyrazinamide, Pyrazinoic acid amide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pyrazinamide
Formulário
crystalline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
189-191 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
chave InChI
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)