Key Documents
SMB00428
Sigma-Aldrich
Resibufogenin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
14,15-β-epoxy-3-β-hydroxy-5-β-bufa-20,22-dienolide, Bufogenin, RBG, Recibufogenin, Respigon
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H32O4
Número CAS:
Peso molecular:
384.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12[C@@]3(O[C@@H]3C[C@@H]2C4=COC(C=C4)=O)[C@]5([H])CC[C@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC1
InChI
1S/C24H32O4/c1-22-9-7-16(25)11-15(22)4-5-18-17(22)8-10-23(2)19(12-20-24(18,23)28-20)14-3-6-21(26)27-13-14/h3,6,13,15-20,25H,4-5,7-12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-,22+,23-,24-/m1/s1
chave InChI
ATLJNLYIJOCWJE-CWMZOUAVSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Resibufogenin is isolated from the skin venom of the Asiatic toad (Bufo gargarizans) known as Chan su in Traditional Chinese Medicine.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Resibufogenin is a specific sodium/potassium-ATPase protein (Na+/K+-ATPase) inhibitor.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3