B0261
Bufalin
Sinônimo(s):
3β,14-Dihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide, 5β,20(22)-Bufadienolide-3β,14-diol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]([C@@](CC[C@@]1([H])[C@@]2(CC[C@H](O)C1)C)([H])[C@]2([H])CC3)(CC[C@@H]4C(C=C5)=COC5=O)[C@]34C
InChI
1S/C24H34O4/c1-22-10-7-17(25)13-16(22)4-5-20-19(22)8-11-23(2)18(9-12-24(20,23)27)15-3-6-21(26)28-14-15/h3,6,14,16-20,25,27H,4-5,7-13H2,1-2H3/t16-,17+,18-,19+,20-,22+,23-,24+/m1/s1
chave InChI
QEEBRPGZBVVINN-BMPKRDENSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to test its effect on invasion and activation of nuclear factor kappa- B (NF-κB) cells and tumor necrosis factor-α (TNF-α) stimulated rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes (RAFLSs)
- as a nuclear receptor coactivator 3 (NCOA3) inhibitor in chondrocytes
- to test its anti-metastasis effect in lung cancer cells (NCI-H460) resistant to gefitinib
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges