SML2800
Proscillaridin A
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Proscillaridin A, (3β)-3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-14-hydroxybufa-4,20,22-trienolide, 3-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyloxyl)-14-hydroxybufa-4,20,22-trienolide, Scillarenin 3β-rhamnoside
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@]3([H])[C@@]4(C)CC[C@H](O[C@]5([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C4CC[C@@]3([H])[C@@]1(O)CC[C@@H]2C6=COC(C=C6)=O
InChI
1S/C30H42O8/c1-16-24(32)25(33)26(34)27(37-16)38-19-8-11-28(2)18(14-19)5-6-22-21(28)9-12-29(3)20(10-13-30(22,29)35)17-4-7-23(31)36-15-17/h4,7,14-16,19-22,24-27,32-35H,5-6,8-13H2,1-3H3/t16-,19?,20?,21?,22?,24-,25+,26+,27-,28?,29?,30?/m0/s1
chave InChI
MYEJFUXQJGHEQK-RLQJMXQZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)